DexPure 803-81 - Gants ambidextres à usage unique, nitrile, bleu-violet, non poudrés, AQL 1,5, ép. 0,07 mm, longueur 24 cm - Taille L 1 * 200 Pce
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
DexPure 803-81 - Gants ambidextres à usage unique, nitrile, bleu-violet, non poudrés, AQL 1,5, ép. 0,07 mm, longueur 24 cm - Taille L 1 * 200 Pce DALL4580381/L 1 * 200 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou