Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Écran facial, Pervo Nova AC

Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
820444
DALL820444EA 72.6 EUR InStock
DALL820444
Écran facial, Pervo Nova AC
Écrans de protection
Faceshield for all industrial applications. Browguard made from clear acetate, visor from non-mist treated acetate and carrier from polyamide. Protects against impacts from flying particles of low energy, hot solid penetration, splashes of liquids and liquid sprays and is resistant to numerous solvents, acids and alkalis.

  • Impact resistant (6 mm steel ball at 45 m/s) and heat resistant up to 70 °C
  • Visible light transmission of 92% min and UV absorption of 99,5% up to 365 nm
  • Fitted with a 21 cm visor; visor is replaceable

Poids : 321 g.

Certifications: EN 166 2.3.F

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité