Protective hood, Gridel
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
CC85278339-AP
DALLCC85278339-APEA 0 EUR InStock
DALLCC85278339-AP
Protective hood, Gridel
Respirators Systèmes de respiration
Gridel protective hood is designed to isolate the wearer's respiratory tracs when working in surroundings with suspected or low air borne contamination.
  • Single use respiratory protection apparatus fed by compressed air
  • Comfortable and lightweight
  • Can be fitted with a tearable safety strip
  • Adjustable air flow
  • 360 °C visual field
  • Various nipples available
Ideal for use in chemical, nuclear, pharmaceutical, oil and gas industries.
Certifications: EN 143, EN 146, EN 270, EN 1073 and EN 1835.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité