Gants résistants à la chaleur, Terry Heavy
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
RQE9607A
DALLRQE9607AEA 556 EUR InStock
DALLRQE9607A
Gants résistants à la chaleur, Terry Heavy
Gants
Gants tricotés bouclettes coton avec pouce rapporté et longues manchettes de coton (150 mm). Adaptés aux dangers mécaniques et thermiques jusqu'à 250 °C.
  • Confort maximum et robustesse améliorée garantis
  • Gants pour une bonne préhension des objets chauds et une dextérité accrue
  • Manchette de protection de l'avant-bras conter les dangers mécaniques et thermiques
Pour la manipulation dans l'industrie du verre, la métallurgie et les fonderies.
Certifications: EN 388:2016 (2X31C), EN 407 (X1XXXX), Cat. II.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité