Solution désinfectante, stérilisante à froid pour dispositifs médicaux, RelyOn™ PeraSafe™
Fournisseur: DAY IMPEX LTD
332003
DAYI332003EA 513 EUR InStock
DAYI332003
Solution désinfectante, stérilisante à froid pour dispositifs médicaux, RelyOn™ PeraSafe™
Produits nettoyants Désinfectants
La solution RelyOn™ PeraSafe™ est un produit stérilisant chimique compatible avec les dispositifs médicaux, nettement plus rapide et efficace que le glutaraldéhyde pour la stérilisation à froid des instruments médicaux. La poudre génère des ions péracétiques et péracétylés in situ lorsqu'elle est dissoute dans de l'eau. La solution obtenue, biocide et au pH neutre, est très efficace.
  • Extremely rapid action, sterilises in 10 minutes, disinfects in 5 minutes
  • Total biocidal spectrum
  • Environmentally friendly, no special disposal procedures
  • Non corrosive, safe and non toxic to users
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité