Détergents pour nettoyage manuel, deconex®
Fournisseur: Borer Chemie
500325.00-K05W
DECO500325.00-K05WEA 158 EUR InStock
DECO500325.00-K05W
Détergents pour nettoyage manuel, deconex®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Concentré liquide de nettoyage légèrement alcalin pour verrerie de laboratoire. Adapté aux bains de trempage et aux équipements de nettoyage à ultrasons.
  • Rinseable without residues and guarantees therefore consistent and error-free results
  • Perfect results even at low concentrations
  • High cleaning performance due to excellent swelling and dispersing capabilities
  • Working solution suitable for multiple use with a broad cleaning spectrum
  • Ideal as an adequate substitute for chromosulphuric acid, not toxic and environmentally friendly
  • EDTA-, NTA- and chlorine-free
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité