Cleaning booster, deconex® 32 EMULGATOR
Fournisseur: Borer Chemie
502800.00-KK5W
DECO502800.00-KK5WEA 110 EUR InStock
DECO502800.00-KK5W
Cleaning booster, deconex® 32 EMULGATOR
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Liquid cleaning booster with emulsifying effect. For use in laboratory washers.
  • Rinsable without residues and guarantees therefore consistent and error-free results
  • With a broad cleaning spectrum, as booster in combination with alkaline or acidic deconex® cleaner
  • Particularly well suited for emulsifying of organic residues such as greases and oils, recommended against stubborn deposits
  • Perfect results even at low concentrations
  • Applicable in the pre- and main-washing cycle
  • pH-neutral and environmentally friendly
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité