Laboratory glass cleaner, deconex®16 PLUS
Fournisseur: Borer Chemie
509700.00-K05W
DECO509700.00-K05WEA 87 EUR InStock
DECO509700.00-K05W
Laboratory glass cleaner, deconex®16 PLUS
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Liquid, pH-neutral cleaning concentrate for manual cleaning of laboratory glassware and reusable laboratory materials for use in ultrasonic and soaking baths.
  • Rinsable without residues and guarantees therefore consistent and error-free results
  • Perfect results even at low concentrations
  • Working solution suitable for multiple use
  • Good material compatibility, especially recommended for alkali and corrosion sensitive laboratory material, also suitable for aluminium
  • Phosphate-free, no release of phosphates into waste water
  • EDTA-, NTA- and chlorine-free, environmentally friendly
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité