Oxidising additive, deconex® 44 PEROXYCLEAN
Fournisseur: Borer Chemie
513705.00-K10M
DECO513705.00-K10MEA 199 EUR InStock
DECO513705.00-K10M
Oxidising additive, deconex® 44 PEROXYCLEAN
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Cleaning booster with oxidising effect. For use in combination with alkaline or acidic deconex® cleaner.
  • In combination with deconex® cleaner, residue-free, rinsable and guarantees consistent and error-free results
  • Strongly oxidising additive for the automated cleaning of particularly stubborn residues
  • Perfect results even at low concentrations
  • Highly suitable for the effective cleaning of animal cages
  • Phosphate- and surfactant-free, no release of phosphates and surfactants into waste water
  • EDTA-, NTA- and chlorine-free, environmentally friendly
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité