Heat resistant welding gloves, GFA115K
Fournisseur: DELTA PLUS
GFA115K
DELPGFA115KEA 179 EUR InStock
DELPGFA115K
Heat resistant welding gloves, GFA115K
Gants
These lambskin full grain leather gloves with Kevlar® threads provide excellent mechanical protection and restricted heat protection.
  • Town cut, added-on thumb
  • Good dexterity
  • Long cuff provides protection for forearm
Suitable for welding applications, metal work and industrial maintenance.
Certifications: EN 388:2016 (2111X), EN 407 (41XX4X), EN 12477:2001/A1:2005
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité