Tabliers, PVC/polyester
Fournisseur: DELTA PLUS
TABLIVE
DELPTABLIVEEA 7.7 EUR InStock
DELPTABLIVE
Tabliers, PVC/polyester
Tenue de travail
Ces tabliers étanches sont en tissu polyester recouvert de PVC.
  • Sangles de serrage
  • Revêtement double face
Idéal pour les applications non dangereuses dans les environnements industriels et les environnements aux normes d'hygiène spécifiques.
Épaisseur : 0,35 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité