Visor, Visor-Toric
Fournisseur: DELTA PLUS
VISORTOIN
DELPVISORTOINEA 28.7 EUR InStock
DELPVISORTOIN
Visor, Visor-Toric
Écrans de protection
Clear polycarbonate injected visor with electric arc protection. Suitable for face shield holder VISOR HOLDER and VIROR H (BALBI2 and PICO2 support). Ideal for forest work, building and construction and cutting applications.
  • Universal fixing
  • Protection against large solid particles
  • Easy to use and comfortable
Thickness: 1,9/2,0 mm
Weight: 162 g
Certifications: EN 166, EN 170 (2C-1,2)
Informations de commande: The face shield holder is not included and needs to be ordered separately. Please contact your local Avantor office for further details.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité