Filter Papers
Fournisseur: DELTALAB
120010
DELT120010EA 29.7 EUR InStock
DELT120010
Filter Papers
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Filter papers reams is made from high quality cellulose fibres to ensure a good resistance to humidity and a high absorption capacity.
  • Pore diameter: ±30 to 40 µm
Applications: Laboratory worktop protection, simple filtering operations for varied products, labware sterilisation, pharmaceutical product preparation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité