Weighing boats
Fournisseur: DELTALAB
1911103
DELT1911103EA 76.7 EUR InStock
DELT1911103
Weighing boats
Nacelles Nacelles de pesée
PS, square, white.
  • Resistant to weak acids, water based solutions and alcohol
  • Can be folded for easy pouring
  • Suitable for microwave
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité