Analytical funnels
Fournisseur: DELTALAB
19150
DELT19150EA 119 EUR InStock
DELT19150
Analytical funnels
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs analytiques
PP, translucent.
  • With long stem and grooves
  • Rigidified by a thickened edge
  • Rapid flow due to a steep 60° angle
Designed for use with standard filter paper.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité