Plateau porte-pipettes
Fournisseur: DELTALAB
19252
DELT19252EA 66.6 EUR InStock
DELT19252
Plateau porte-pipettes
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour pipettes
Made of PVC, white in colour.
  • Perfect to fit inside the drawers
  • Resistant to temperature from −20 to +80 °C
  • Includes four compartments, can hold up to thirty pipettes of 1, 2, 5, or 10 ml
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité