Photographic trays
Fournisseur: DELTALAB
19283 19280 19282 19281
DELT19283EA 64.6 EUR InStock
DELT19283 DELT19280 DELT19282 DELT19281
Photographic trays
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Photographic trays made of PVC.
  • Temperature resistance from −20 to +80 °C
With ribbed interior surface.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité