Eyewash bottle
Fournisseur: DELTALAB
19384
DELT19384EA 90.7 EUR InStock
DELT19384
Eyewash bottle
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Made of low density polyethylene, this eyewash bottle is flexible and easy to squeeze.
  • Has an eye cup with snap-on cap
  • Eyecup has a perforated plate to break up the stream providing a gentle spray to the eye
  • Capped air vent valve prevents drawback of contaminated eye wash into the bottle
  • Contaminated solution exits through a drain tube, which rotates in any direction
  • Instructions for use printed in various languages
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité