Bed pan
Fournisseur: DELTALAB
19586
DELT19586EA 221 EUR InStock
DELT19586
Bed pan
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
Bed pan made of white PP, designed for disabled people, for the collection of urine and faeces.
  • Features rounded edges for more comfort.
  • L-shaped handle for a better handling
  • Allows a secure one-handed grip and avoids accidental spillage
  • Can be washed in automatic machines
  • Useful for hanging on handles and beds
Information de livraison: Supplied as individually wrapped and with instructions for use.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité