Portoir pour flacons
Fournisseur: DELTALAB
19700
DELT19700EA 154 EUR InStock
DELT19700
Portoir pour flacons
Portoirs Portoirs pour flacons
Bottle carrier made of stainless steel, with folding handles.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
It is suitable for the transport of up to six (1 L) chemical reagent bottles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité