Magnetic stirring bar retriever, PP
Fournisseur: DELTALAB
19919
DELT19919EA 32.9 EUR InStock
DELT19919
Magnetic stirring bar retriever, PP
Agitateurs Outils d'agitation
PP coated stirring bar retriever for the removal of stirrer magnets from vessels of all kinds.
  • Magnetic tip for easy removal of magnets
Collapse All
Désignation Longueur Ø Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Stirring bar retriever 300 mm 10 mm 1 DELT19919
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité