Boîtes contact
Fournisseur: DELTALAB
200208 200218
DELT200208EA 167 EUR InStock
DELT200208 DELT200218
Boîtes contact
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Fabriquées en PS transparent, ces plaques de contact sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique et en milieu hospitalier pour déterminer la contamination bactérienne de surfaces telles que la peau, les tables d'opération, les gondoles réfrigérées et les surfaces de travail.
  • Procédé de fabrication aseptique
  • Grille moulée pour identifier la contamination détectée par cm² et faciliter le comptage des colonies
  • Couvercle pour un empilage parfaitement stable pendant le transport et l'incubation et économie de l'espace sur les surfaces de travail
Ø×h: 65,7×14,7 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité