Autoclave Bags
Fournisseur: DELTALAB
200100 200311 200312 200310
DELT200100EA 53.9 EUR InStock
DELT200100 DELT200311 DELT200312 DELT200310
Autoclave Bags
Sachets Sacs à déchets
Autoclave resistant bags, printed with the biohazard graphic symbol and instructions of use in five languages.
Attention: Do not close the bags hermetically when placing them in the autoclave at 121 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité