Dropping pipettes
Fournisseur: DELTALAB
201110
DELT201110EA 94.2 EUR InStock
DELT201110
Dropping pipettes
Pipettes Pipettes Pasteur
Made of transparent, inert LDPE.
  • Can be frozen in liquid nitrogen
  • Volumetric tolerance: ±10%
Ideal for use as volume measurers, to incorporate in kits of reagents, pregnancy tests.
Press the upper bulb before use, filling all the stem, and the rest remains in the inferior bulb.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité