Drums, stackable, with tamper evident cap
Fournisseur: DELTALAB
206025
DELT206025EA 19.2 EUR InStock
DELT206025
Drums, stackable, with tamper evident cap
Barils, tonneaux, fûts
Stackable drums, made of HDPE, natural.
  • Hermetical closure
  • For alimentary use
They embody a handle and a tamper evident, ribbed screw red cap, made of HDPE, with internal joint and internal security ring.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité