Safety Containers
Fournisseur: DELTALAB
240011
DELT240011EA 178 EUR InStock
DELT240011
Safety Containers
Portoirs Portoirs pour flacons
Safety containers, made of HDPE with lid, made of PP.
  • Suitable for solid waste type II and III, enable incineration
  • Container body consists hazard warning label
It consists two lids, an entire opening, taking advantage of the total diameter of the mouth of the container, allows to throw away bigger volume waste. A partial opening used for handling syringes, contact plates, and midsize waste
Certifications: In accordance with european standards ONU ADR, ISO 6706, BS 5404.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité