Écouvillon stérile
Fournisseur: DELTALAB
300210
DELT300210EA 192 EUR InStock
DELT300210
Écouvillon stérile
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
Ces écouvillons stérilisés à l'oxyde d'éthylène sont utilisés lorsque les échantillons n'ont pas besoin d'être transportés.
Certifications: Classe IIa.
Conditionnement: Emballés dans un sachet pelable.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité