Liquid Amies, Sterile, Transporter Swab
Fournisseur: DELTALAB
300284.SE
DELT300284.SEEA 767 EUR InStock
DELT300284.SE
Liquid Amies, Sterile, Transporter Swab
Écouvillons Écouvillons de transport
This is a variation of the traditional Amies media swab where the media is presented on liquid form without agar.
  • Peel-pack dimensions: 38×210 mm
Media is supplied in its liquid form, in a sponge, suitable for direct extensions on slides.
Swabs are sterilised by radiation.
Suitable for conservation of pathogens such as:Haemophilus sp., Corynebacterium sp., Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Shigella flexneri, Salmonella typhi, Brucella abortus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli.
Certifications: CE MDD Class IIa. CEMore Product Information
Collapse All
Désignation Stérile Milieu de transport Capacité de flacon Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Shaft material: snappable PS, tip material: viscose + Liquide Amies 0,0550 m³ 1.200 DELT300284.SE
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité