Chlamydia swab
Fournisseur: DELTALAB
300299
DELT300299EA 0 EUR InStock
DELT300299
Chlamydia swab
Écouvillons Écouvillons de transport
Transport swab suitable for the detection of Chlamydia.
  • Liquid medium
  • Sterilised by irradiaton
  • Sample is maintained viable for up to 72 hours
Attention: Recommended to first use a dry swab to clear the channel during cervical sampling.
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité