Urine collection cups, disposable
Fournisseur: DELTALAB
309324
DELT309324EA 103 EUR InStock
DELT309324
Urine collection cups, disposable
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
Urine collection system designed to save space in the lab, and to be used when urine samples need to be collected into tubes for a subsequent centrifugation.
  • Manufactured under aseptic conditions
The patient urinates in the 150 ml plastic cup and then pours the urine into the tube. Once the tube is filled up, the patient caps it and delivers the sample to the lab, then label filled with the required data. The patient just has to follow the hospital or laboratory instructions.
Informations de commande: Includes bag printed with instruction for use, cup PS (150 ml), tube PP (10 ml), cap and label.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité