Mailing containers
Fournisseur: DELTALAB
401301
DELT401301EA 610 EUR InStock
DELT401301
Mailing containers
Boîtes d'expédition et de transport
Leak proof mailing container, translucent, with safety screw cap, made of PE.
  • Ideal for 10 ml tubes
  • Includes a piece of absorbent paper to prevent any leakage
Dimensions uncapped: 117×30 mm
External mouth diameter: 24,5 mm
Internal mouth diameter: 21 mm
Informations de commande: Container and cap are sold separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité