Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Microtubes à centrifuger

Fournisseur: DELTALAB
4092.6N
DELT4092.6NEA 545 EUR InStock
DELT4092.6N
Microtubes à centrifuger
Tubes Microtubes à centrifuger
Made of ultra clear polypropylene.

  • Autoclavable
  • Certified RNAse and DNAse free
  • Feature a frosted writing surface on side and on closure for better sample identification
  • Lids are easily pierceable
  • Tubes have moulded-in graduations in 100 μl increments up to 2 ml
  • Can be used at temperatures from –90 up to 121 °C
  • Withstand centrifugation up to 17000×g

Easy handling: tubes can be opened and closed with one hand.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité