Urine container, with boric acid
Fournisseur: DELTALAB
409202.B
DELT409202.BEA 263 EUR InStock
DELT409202.B
Urine container, with boric acid
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
This container includes a boric acid preservative which allows the storage and transport of the urine sample to the laboratory.
  • The bacteria remain viable for 24 to 48 hours or more, depending on the type of microorganisms
  • Sterile container, sterilised by ethylene oxide
  • Boric acid quantity of 0,4 g
The boric acid supports the viability of the bacteria while preventing further multiplication. This preservative does not alter the characteristics of the urine and will not affect sample determination.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité