Strips of 12 PCR tubes and cap strips
Fournisseur: DELTALAB
4095.4N
DELT4095.4NEA 352 EUR InStock
DELT4095.4N
Strips of 12 PCR tubes and cap strips
Tubes Tubes PCR
Tubes made of PP.
  • RNAse, DNAse and pyrogen free
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent chemical resistance
Cap and tube strips allow easy handling and inventory of tubes and caps. It also prevent cross-contamination from tube to tube.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité