Container with screw cap
Fournisseur: DELTALAB
409902
DELT409902EA 221 EUR InStock
DELT409902
Container with screw cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Ultra clear PP containers and caps made of PE.
  • Containers have double moulded-in graduations, (in 20 ml increments up to 200 ml and in 1 oz increments up to 7 oz)
  • Feature a frosted panel on their side for easy writing
  • Good chemical and temperature resistance
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité