Cassettes de traitement pour tissus type Mega
Fournisseur: DELTALAB
44125
DELT44125EA 154 EUR InStock
DELT44125
Cassettes de traitement pour tissus type Mega
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
En polyacétyle. Conçu pour les échantillons de tissu de plus grande taille.
  • Avec couvercle intégré
  • Dimensions : 27,4×40,5×8,15 mm
  • Orifices : 1×5 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité