Container, wide neck, cylindrical, with screw cap
Fournisseur: DELTALAB
44430000
DELT44430000EA 174 EUR InStock
DELT44430000
Container, wide neck, cylindrical, with screw cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
HDPE, translucent, with star-shaped cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Tagging points on neck and cap for a tamper proof closure or for labelling.
Information de livraison: Containers are supplied non capped.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité