Microtube racks, incubation
Fournisseur: DELTALAB
M-022
DELTM-022EA 162 EUR InStock
DELTM-022
Microtube racks, incubation
Portoirs Tube Racks
This floating rack, made of PP, can incubate up to 24 microtubes in a water bath. Tubes are held snugly and then released when the rack is pressed
down on a benchtop.
  • Alphanumerically labelled for better sample identification
  • Autoclavable
  • Excellent chemical resistance
Collapse All
Désignation Nb de places Pour tubes Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Incubation rack, 119×78 mm 24 0,5 and 1,5 ml 4 DELTM-022
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité