Portoirs Isofreeze avec indicateur de température
Fournisseur: DELTALAB
M-572
DELTM-572EA 311 EUR InStock
DELTM-572
Portoirs Isofreeze avec indicateur de température
Portoirs Portoirs de refroidissement
PP, avec couvercle transparent
  • Rempli de gel non toxique qui maintient la température à 4 °C pendant près de quatre heures après le retrait du portoir du congélateur
  • Un indicateur de couleur passe du vert au jaune lorsque la température dépasse 0 degré
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité