Racks for containers, with lid
Fournisseur: DELTALAB
NT-250
DELTNT-250EA 152 EUR InStock
DELTNT-250
Racks for containers, with lid
Portoirs Portoirs pour flacons
Made of stainless steel wire with lid.
  • Hole of 63 mm
  • Able to carry the containers of up to 58 ml Ø
Mainly designed for carrying containers, as they stand firmly in the rack thanks to the lid.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité