Portoirs pour tubes à essai, en PP, à trou rond
Fournisseur: DELTALAB
U-15128A
DELTU-15128AEA 36.2 EUR InStock
DELTU-15128A
Portoirs pour tubes à essai, en PP, à trou rond
Portoirs Tube Racks
Test tube racks, made of PP, with transparent lid.
  • Excellent chemical resistance
  • Resist –196 °C and autoclavable up to 121 °C
  • Eays to clean
Available in fluorescent colours with transparent lid to help identification. Sections will hold 25 tubes up to 17 mm diameter and 125 mm height.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité