L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Portoirs pour tubes à essai, combinés, en PP
Fournisseur: DELTALAB
U-50128A
DELTU-50128AEA 36.9 EUR InStock
DELTU-50128A
Portoirs pour tubes à essai, combinés, en PP
Portoirs Tube Racks
Combi test tube rack, made of PP.
  • Excellent chemical resistance
  • Resist –196 °C and autoclavable up to 121 °C
Available in fluorescent colours with transparent lid to help identification. Sections will hold 10 tubes up to 30 mm diameter, two tubes up to
16 mm Ø and 1 tube up to 11 mm Ø. All of them up to 125 mm height.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité