Bouchons creux (10mm) en caoutchouc naturel rouge forme conique 19/17mm - hauteur totale 20mm - total 27mm - duret 50 shore A 1 * 100 Pce
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Bouchons creux (10mm) en caoutchouc naturel rouge forme conique 19/17mm - hauteur totale 20mm - total 27mm - duret 50 shore A 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Bouchons creux (Ø10mm) en caoutchouc naturel rouge forme conique Ø 19/17mm - hauteur totale 20mm - Ø total 27mm - dureté 50° shore A 1 * 100 Pce DENE2152027 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou