Caoutchouc de butyle (IIR) noir, sans garniture, fortement impermable aux gaz,diffusion d'air env. 8 foismoindre que pour des quali ts comparables en caoutchouc naturel. Rsistance thermique jusqu' env. +100 C 1 * 1 m
Fournisseur: DEUTSCH & NEUMANN
Caoutchouc de butyle (IIR) noir, sans garniture, fortement impermable aux gaz,diffusion d'air env. 8 foismoindre que pour des quali ts comparables en caoutchouc naturel. Rsistance thermique jusqu' env. +100 C 1 * 1 m
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Caoutchouc de butyle (IIR) noir, sans garniture, fortement imperméable aux gaz,diffusion d'air env. 8 foismoindre que pour des quali tés comparables en caoutchouc naturel. Résistance thermique jusqu'à env. +100° C 1 * 1 m DENE3221216 1 * 1 m
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou