Jars, glass, wide mouth, low form, with screw cap
Fournisseur: DERCO SYSTEME BVBA
D2-JB-BTV-230
DERCD2-JB-BTV-230EA 0 EUR InStock
DERCD2-JB-BTV-230
Jars, glass, wide mouth, low form, with screw cap
Pots Pots à usage général
Glass, clear, with screw lid.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications without high thermal load
Perfect for sample collection, storage and transport of powders, pastes and liquids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité