ESD Red Elasticated Adjustable Wrist Band
Fournisseur: DESCO
229975
DESC229975EA 545 EUR InStock
DESC229975
ESD Red Elasticated Adjustable Wrist Band
Dispositifs de protection antistatique Bracelets antistatiques
Designed to be used with a coiled cord (included with wrist straps) with a one megohm current limiting resistor meeting the EN 61340-5-1.
  • No metal in skin contact, no skin allergies
  • Circumference: adjustable from 120 to 200 mm
  • Widely adjustable, elasticated fabric band
  • Conductive fibres on the inside
  • Desco logo moulded into the cap
  • 4 mm stud
Certifications: EN 61340-5-1, ANSI/ESD S1.1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité