L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Static dissipative facemasks
Fournisseur: DESCO
97550 97551 97552 97553 97554 97555
DESC97550EA 22.2 EUR InStock
DESC97550 DESC97551 DESC97552 DESC97553 DESC97554 DESC97555
Static dissipative facemasks
Masques Masques d'hygiène
These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofiliment.
  • Can be washed multiple times in a mild detergent
  • Elastic ear loops
  • Adjustable nose wire helps ensure mask fits securely
  • Acceptable for use in ESD protected areas
  • Provides continuous and consistent charge dissipation
Elastic bands range from small-medium (69,85 mm) to large-extra large (82,55 mm). The mask area is the same size for all items.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité