Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse

Fournisseur: G Bioscienes

DG013
DG013EA 329 EUR InStock
DG013
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
Tween® 80 (Polysorbate)


Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082107
Numéro CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité