Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Fournisseur: G Bioscienes
Danger
DG023
DG023EA 398 EUR InStock
DG023
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Formule: C₄₂H₇₅N₃O₁₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082541
Numéro CAS: 86303-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité