Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Fournisseur: G Bioscienes
Danger
Synonyms: N,N-Bis(3-D-gluconamidopropyl)cholamide
DG024
DG024EA 1880 EUR InStock
DG024
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Formule: C₄₂H₇₅N₃O₁₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082541
Numéro CAS: 86303-22-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité